126896
3-Fluorobenzylamine
97%
Sinonimo/i:
(3-Fluorophenyl)methanamine, 1-(3-Fluorophenyl)methanamine, 3-Fluorobenzenemethanamine, 3-Fluorophenylmethylamine, m-Fluorobenzylamine
Scegli un formato
11,40 €
Prezzo di listino22,80 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
11,40 €
Prezzo di listino22,80 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
Densità
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
NCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H8FN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
QVSVMNXRLWSNGS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)