Vai a
16005
Paraformaldehyde
meets analytical specification of DAC, 95.0-100.5%
Sinonimo/i:
Polyoxymethylene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
52,20 €
25 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
223,00 €
6 x 1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
327,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO(CH2O)nH
Numero CAS:
Peso molecolare:
30.03 (as monomer)
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
95.0-100.5%
Technique(s):
NMR: suitable
Vapor pressure:
<1.45 mmHg ( 25 °C)
52,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
1.03 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
assay
95.0-100.5%
form
powder
autoignition temp.
572 °F
quality
meets analytical specification of DAC
expl. lim.
73 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
residual solvents, in accordance, <0.1% sulfated ash, 10 ppm heavy metals (as Pb)
mp
120-170 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
in accordance for appearance of solution, suitable for acidity or alkalinity (complying)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Buffered picric acid-paraformaldehyde fixative is suitable for use in electron microscopy and light-microscopic immunocytochemistry.
Application
Paraformaldehyde was used in the preparation of azomethine ylide, required for the synthesis of amine-modifying single-walled carbon nanotubes. It was also used in the preparation of α-methylenechromanes, α-methylenequinoline and ortho-quinone methides.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P6148441244158127
description
meets analytical specification of DAC, 95.0-100.5%
description
reagent grade, crystalline
description
prilled, 95%
description
powder, 95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
95.0-100.5%
assay
-
assay
95%
assay
95%
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
alcohol and cold water: slightly soluble, ethers, hydrocarbons and carbon tetrachloride: insoluble
solubility
-
form
powder
form
crystalline
form
prilled
form
powder
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraformaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
30525-89-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.