Documenti fondamentali
T81108
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trioxane
≥99%
Sinonimo/i:
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
Scegli un formato
25 G
27,10 €
100 G
44,20 €
500 G
45,50 €
2 KG
144,00 €
27,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
27,10 €
100 G
44,20 €
500 G
45,50 €
2 KG
144,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Beilstein:
102769
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
777 °F
Limite di esplosione
29 %
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,3,5-Trioxane is widely used as a source of anhydrous formaldehyde.[1]
It can be used to synthesize:
  • Polyoxymethylene[2][3] and hyperbranched polyesters.[4]
  • Calixarenes such as calix[4]resorcinarene, calix[6]resorcinarene[5] and para-tert-butylcalix[8] and [9]arene.[6]
  • Various natural products including (−)-motuporin[7], (+)-sundiversifolide[8], (+)-lyconadin A and (−)-lyconadin B.[9]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Enantioselective synthesis of the protein phosphatase inhibitor (−)-motuporin.
Hu T and Panek JS.
Journal of the American Chemical Society, 124(38), 11368-11378 (2002)
Cationic Copolymerization of 1, 3, 5-Trioxane with 1, 3-Dioxepane: A Comprehensive Approach to the Polyacetal Process.
Sharavanan K, et al.
Macromolecules, 42(22), 8702-8710 (2009)
Generation of orthorhombic polyoxymethylene in a cationic polymerization system of trioxane.
Iguchi M.
Polymer, 24(7), 915-920 (1983)
Total synthesis of (+)-sundiversifolide.
Yokoe H, et al.
Organic Letters, 9(6), 969-971 (2007)
Calix[6]resorcinarenes: the first examples of [1 6] metacyclophanes derived from resorcinols.
Konishi H, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (3), 309-310 (1995)