158658
Isobutyl formate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.52 (vs air)
Saggio
97%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
608 °F
Limite di esplosione
8.9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
P. ebollizione
98.4 °C (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)COC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)3-7-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
AVMSWPWPYJVYKY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?