537462
Isopropyl acetate
≥99.6%
Sinonimo/i:
IPrOAc, Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
47 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.6%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
894 °F
Limite di esplosione
1.8 %, 37 °F
8 %
Impurezze
≤0.005% Acetic acid
≤0.1% Water
≤0.2% 2-Propanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. eboll.
85-91 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 31.9 g/L at 20 °C
Densità
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup