06473
Formic acid
BioUltra, 1.0 M in H2O
Sinonimo/i:
Methanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Formic acid solution, BioUltra, 1.0 M in H2O
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1.0 M in H2O
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
Indice di rifrazione
n20/D 1.336
pH
1.0-2.5 (25 °C)
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
[H]C(O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?