Documenti fondamentali
156116
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl acetate
97%
Sinonimo/i:
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
Scegli un formato
50 ML
15,65 €
15,65 €
Prezzo di listino31,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
15,65 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
15,65 €
Prezzo di listino31,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The radical-chain racemisation of (R)-tetrahydrofurfuryl acetate has been studied[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Radical-chain racemisation of tetrahydrofurfuryl acetate under conditions of polarity-reversal catalysis: possible implications for the radical-induced strand cleavage of DNA.
Chemical Communications (Cambridge, England), 10, 1145-1146 (1998)