W305502
Tetrahydrofurfuryl acetate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. eboll.
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; coffee; brown; pungent
Stringa SMILE
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup