Documenti fondamentali
15490
Sigma-Aldrich
Boc-Pro-OH
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, Boc-L-proline
Scegli un formato
5 G
31,60 €
25 G
83,80 €
100 G
98,10 €
31,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
31,60 €
25 G
83,80 €
100 G
98,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Beilstein:
15828
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −61±2°, c = 2% in acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
133-135 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Boc-Hyp-OH ≥98.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
15544
Boc-Hyp-OH
DL-Proline ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
171824
DL-Proline
Boc-Phe-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15480
Boc-Phe-OH
Boc-Trp-OH ≥99.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
15512
Boc-Trp-OH
D-Proline ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
858919
D-Proline
Manos Gkikas et al.
Biomacromolecules, 16(11), 3686-3693 (2015-10-16)
Novel poly(L-lysine)-block-poly(L-proline) (PLL-b-PLP)-based materials with all PLP helical conformers, i.e., PLP II and the rare PLP I are here reported. Electrostatic supramolecular complexation of the adjacent cationic PLL with anionic molecules bearing DNA analogue H-bonding functionalities, such as deoxyguanosine monophosphate
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.