287067
L-Proline methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(S)-Methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, L-Pro-OMe HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Proline methyl ester hydrochloride, 98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −31°, c = 0.5 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].[H][C@]1(CCCN1)C(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m0./s1
HQEIPVHJHZTMDP-JEDNCBNOSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A building block in peptide synthesis.
- A catalyst to synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via Biginelli condensation reaction with aryl aldehydes, methyl acetoacetate, and urea.
- A reactant to prepare prolylproline.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?