Documenti fondamentali
15470
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(NO2)-OH
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nω-nitro-L-arginine
Scegli un formato
25 G
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
110,00 €
About This Item
Formula condensata:
HN=C(NHNO2)NH(CH2)3CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.31
Beilstein:
2015163
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Impurezze
~15% residual solvents
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N5O6/c1-11(2,3)22-10(19)14-7(8(17)18)5-4-6-13-9(12)15-16(20)21/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,19)(H,17,18)(H3,12,13,15)/t7-/m0/s1
OZSSOVRIEPAIMP-ZETCQYMHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)