Documenti fondamentali
15131
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Boc)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Sinonimo/i:
Nα,Nε-Di-Boc-L-lysine hydroxysuccinimide ester
Scegli un formato
5 G
149,00 €
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
149,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H33N3O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.49
Beilstein:
1559007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Attività ottica
[α]20/D −25.5±1.5°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H33N3O8/c1-19(2,3)29-17(27)21-12-8-7-9-13(22-18(28)30-20(4,5)6)16(26)31-23-14(24)10-11-15(23)25/h13H,7-12H2,1-6H3,(H,21,27)(H,22,28)/t13-/m0/s1
IQVLXQGNLCPZCL-ZDUSSCGKSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Courtney C Cocilova et al.
Journal of zoo and wildlife medicine : official publication of the American Association of Zoo Veterinarians, 50(1), 33-44 (2019-05-24)
Harmful algal blooms (HABs) occur when excess nutrients allow dinoflagellates to reproduce in large numbers. Marine animals are affected by blooms when algal toxins are ingested or inhaled. In the Gulf of Mexico, near annual blooms of Karenia brevis release
Haopeng Xiao et al.
Nature communications, 9(1), 1692-1692 (2018-04-29)
Protein glycosylation is ubiquitous in biological systems and essential for cell survival. However, the heterogeneity of glycans and the low abundance of many glycoproteins complicate their global analysis. Chemical methods based on reversible covalent interactions between boronic acid and glycans