Documenti fondamentali
15258
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) dicarbonyl chloride
≥98.0% (CH)
Sinonimo/i:
Dichlorodicarbonylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II), Ruthenium(II)bis(triphenylphosphine)dichlorocarbonyl
Scegli un formato
1 G
420,00 €
420,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
420,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)3P]2Ru(CO)2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
752.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
420,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (CH)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
Cl[Ru](Cl)(C#[O])(C#[O])([PH](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[PH](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;;;/h2*1-15H;;;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
PXURRFCLQDNZOY-UHFFFAOYSA-L
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tao Jia et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(46), e2001343-e2001343 (2020-10-28)
Multimodal synergistic therapy based on photodynamic therapy (PDT), photothermal therapy (PTT), and chemodynamic therapy (CDT) has attracted increasing attention in cancer therapy. However, the scant therapeutic efficiency is always a barrier for further application. Herein, a smart tumor microenvironment (TME)
Domande
  1. where is the 1H ,13C and 31P NMR
    1 risposta
    1. Unfortunately, NMR testing is not performed on this product.