Documenti
333158
Sigma-Aldrich
Chlorocyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Sinonimo/i:
Bis(triphenylphosphine)(chloro)cyclopentadienylruthenium, Bis(triphenylphosphine)cyclopentadienylruthenium chloride, Cyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H35ClP2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
726.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
135 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C5H5.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-5-3-1;;/h2*1-15H;1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
YUYGUQQDGRTJMA-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3