Documenti fondamentali
151777
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d
99 atom % D
Sinonimo/i:
mono-Deuteroacetic acid, Acetic (acid-d), Monodeuteroacetic acid
Scegli un formato
50 G
204,00 €
250 G
392,00 €
204,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
204,00 €
250 G
392,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COOD
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.06
Beilstein:
1739249
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
204,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11.4 mmHg
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
4-19.9 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.50% water
water
P. ebollizione
116-117 °C (lit.)
Punto di fusione
15-16 °C (lit.)
Densità
1.059 g/cm3 at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i/hD
QTBSBXVTEAMEQO-DYCDLGHISA-N
Descrizione generale
Acetic acid-d (Monodeuteroacetic acid) is the monodeuterated form of acetic acid, in which the hydrogen atom of hydroxyl group has been replaced by deuterium (D). Infrared spectral studies of its vapors at 150°C in the range of 2-25μ have been reported.[1]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Vennela Mullangi et al.
Biochemistry, 51(36), 7202-7208 (2012-08-21)
We report a method for expressing the solvent accessibility of histidine imidazole groups in proteins. The method is based on measuring the rate of the hydrogen exchange (HX) reaction of the imidazole C(ε1)-hydrogen. The rate profile of the HX reaction
Infrared Investigation of Acetic Acid and Acetic Acid-d Vapors and a Vibrational Assignment for the Monomeric Acids.
Wilmshurst JK.
J. Chem. Phys. , 25(6), 1171-1173 (1956)
Li-Min Peng et al.
PeerJ, 4, e1519-e1519 (2016-01-21)
According to myosatellite cell lines (MSCs) established in vitro from diploid and triploid flounder, we compared the characters of growth and differentiation of their MSCs. The results would be useful for learning the muscle development mechanism in teleosts. The skeletal
B R Miller et al.
Neuroscience, 153(1), 329-337 (2008-03-21)
The striatum, which processes cortical information for behavioral output, is a key target of Huntington's disease (HD), an autosomal dominant condition characterized by cognitive decline and progressive loss of motor control. Increasing evidence implicates deficient glutamate uptake caused by a