Vai a
175668
Acetyl chloride-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Trideuteroacetyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CD3COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.52
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
242-925-4
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.97 psi ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
autoignition temp.
1353 °F
expl. lim.
19 %
technique(s)
protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
607517176567366048
description
99 atom % D
description
98 atom % D, 99 atom % 13C
description
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
description
99 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D, 99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
mass shift
M+3
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+5
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
19259-90-6
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)