Documenti fondamentali
148296
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
97%
Sinonimo/i:
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, trans-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, trans-Hexahydrophthalic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Per informazioni sul prodotto 148296, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
145-147 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@H]12
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
MUTGBJKUEZFXGO-WDSKDSINSA-N
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)