123463
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, predominantly cis
95%
Sinonimo/i:
Hexahydrophthalic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
P. eboll.
158 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@@H]12
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
MUTGBJKUEZFXGO-OLQVQODUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves