Documenti
8.20365
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
(mixture of isomeres) for synthesis
Sinonimo/i:
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Hexahydrophthalic acid anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O3
Peso molecolare:
154.16
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
236-086-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
395 °C (DIN 51794)
Potenza
4040 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
30-33 °C
Temp. transizione
flash point 152 °C
Densità
1.23 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)