Documenti
726109
Sigma-Aldrich
(±)-trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
trans-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
Beilstein:
3201285
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
98%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
ILUAAIDVFMVTAU-PHDIDXHHSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Kokke, W.C.M.C. and Varkevisser, F.A.
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1536-1539 (1974)