Documenti fondamentali
14814
Sigma-Aldrich
Cloruro di palladio(II)
anhydrous, 59-60% palladium (Pd) basis
Sinonimo/i:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
Scegli un formato
10 G
1.100,00 €
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
1.100,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Concentrazione
59-60% Pd
Punto di fusione
678-680 °C (lit.)
Densità
4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Guida applicativa per le reazioni di accoppiamento incrociato catalizzate dal palladio
Utilizzato nella sintesi dei polimeri contenenti metalli semiconduttori in cui lo scheletro di polipirrolo presenta una minima energia conformazionale ed è quasi planare.
Palladium catalysts and precursor used as an oxidizing agent and as a source of Pd(0) complexes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rui Yang et al.
ChemSusChem, 13(10), 2621-2627 (2020-02-11)
Metal-CO2 batteries, an attractive technology for both energy storage and CO2 utilization, are typically classified into organic Li(Na)-CO2 batteries with a high energy density/output voltage and aqueous Zn-CO2 batteries with flexible chemical production. However, achieving both high-efficiency energy storage and
Maria Elisabete Machado et al.
Journal of chromatography. A, 1274, 165-172 (2013-01-10)
The separation of the organic sulfur compounds (OSC) of petroleum or its heavy fractions is a critical step and is essential for the correct characterization of these compounds, especially due to similar physical and chemical properties of polycyclic aromatic sulfur
Feng-Quan Yuan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(18), 5289-5291 (2011-04-01)
We present a PdCl(2)-catalyzed protocol for highly efficient allylation and benzylation of a rich variety of N-, O-, and S-containing heteroarenes under base/acid, additive, and ligand-free conditions. The method represents the very few examples for simple, universally applicable, clean, and
[(RCN)2PdCl2]-catalyzed E/Z isomerization of alkenes: a non-hydride binuclear addition-elimination pathway.
Emily H P Tan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(41), 9602-9606 (2011-09-23)
Chun Liu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(4), 1054-1060 (2010-12-15)
A simple and efficient protocol has been developed for the PdCl(2)-catalyzed ligand-free and aerobic Suzuki reaction of aryl bromides or nitrogen-based heteroaryl bromides with arylboronic acids in good to excellent yields in aqueous ethanol. A systematic investigation on the effect