142433
Phenylglyoxal hydrate
97%
Sinonimo/i:
2,2-Dihydroxyacetophenone
Saggio
97%
Stato
powder
P. ebollizione
142 °C/125 mmHg (lit.)
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 5%, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Gruppo funzionale
aldehyde
ketone
phenyl
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]C(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)