78600
Phenylglyoxal monohydrate
crystallized, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
α-Oxobenzeneacetaldehyde, 1-Phenyl-1,2-ethanedione, 1-Phenylglyoxal, 2-Oxo-2-phenylacetaldehyde, 2-Oxo-2-phenylethanal, 2-Phenyl-2-oxoacetaldehyde, Benzoylcarboxaldehyde, Benzoylformaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
solid
Qualità
crystallized
Impurezze
≤1% phenylglyoxylic acid
Punto di fusione
~76 °C
Stringa SMILE
O.O=CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3