136727
3-Chlorobenzyl bromide
97%
Sinonimo/i:
α-Bromo-3-chlorotoluene
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.588 (lit.)
P. ebollizione
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
LZIYAIRGDHSVED-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?