429120
3-Methoxybenzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
1-Bromomethyl-3-methoxybenzene
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
152 °C (lit.)
Densità
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3
ZKSOJQDNSNJIQW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the synthesis of the following:
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?