Documenti fondamentali
B83509
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl bromide
96%
Sinonimo/i:
α-Bromo-m-xylene
Scegli un formato
5 G
26,11 €
26,11 €
Prezzo di listino37,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
26,11 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
26,11 €
Prezzo di listino37,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.566 (lit.)
P. ebollizione
185 °C/340 mmHg (lit.)
Densità
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3