132942
Bromoform
contains 1-3% ethanol as stabilizer, 96%
Sinonimo/i:
Tribromomethane
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
96%
Stato
liquid
contiene
1-3% ethanol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.595 (lit.)
P. ebollizione
146-150 °C (lit.)
Punto di fusione
5-8 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 800 part
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
petroleum ether: miscible
Densità
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Punto d’infiammabilità (°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?