Documenti fondamentali
8.18702
Sigma-Aldrich
Bromoform
(stabilised with 2-methyl-2-butene) for synthesis
Sinonimo/i:
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
Scegli un formato
250 ML
242,00 €
1 L
578,00 €
242,00 €
Spedizione prevista il12 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
242,00 €
1 L
578,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-854-6
NACRES:
NA.22
242,00 €
Spedizione prevista il12 giugno 2025Dettagli
Tensione di vapore
7.5 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Potenza
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
149.5 °C/1013 mbar
Punto di fusione
9.2 °C
Solubilità
3.2 g/L
Densità
2.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area %): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup