Documenti fondamentali
131598
Sigma-Aldrich
Pyrene
crystalline, 95%
Sinonimo/i:
Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Beilstein:
1307225
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
crystalline
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
435.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
224 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pyrene fluorescence lifetime as a probe for oxygen penetration of micelles.
M W Geiger et al.
Photochemistry and photobiology, 22(6), 273-276 (1975-12-01)
Photoconductivity of liquid crystalline derivatives of pyrene and carbazole.
Sienkowska, Monika J., et al.
Journal of Materials Chemistry, 17(14), 1392-1398 (2007)
S Fischkoff et al.
The Journal of general physiology, 65(5), 663-676 (1975-05-01)
Quenching of pyrene fluorescence by oxygen was used to determine oxygen diffusion coefficients in phospholipid dispersions and erythrocyte plasma membranes. The fluorescence intensity and lifetime of pyrene in both artificial and natural membranes decreases about 80% in the presence of
Youn Sun Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(31), 8907-8909 (2011-06-18)
A new pyrene-cored π-conjugated molecule has been synthesized through Sonogashira coupling reaction. The single-crystalline microribbon-based FET exhibited the highest mobility of 0.7 cm(2) V(-1) s(-1) (I(on)/I(off) > 10(6)). Single-crystalline microribbons were employed to operate in an organic phototransistor (OPT) under
Pyrene fluorescence study of chitosan self-association in aqueous solution.
Amiji, M. M.
Carbohydrate Polymers, 26(3), 211-213 (1995)