376906
D-(+)-3-Phenyllactic acid
98%
Sinonimo/i:
(R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyllactic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
122-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.