Documenti fondamentali
82648
Sigma-Aldrich
Pyrene
puriss. p.a., for fluorescence, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Benzo[def]phenanthrene
Scegli un formato
1 G
37,40 €
10 G
184,00 €
37,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
37,40 €
10 G
184,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Beilstein:
1307225
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
37,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for fluorescence
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
151-154 °C
Solubilità
ethanol: soluble
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Fluorescenza
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Risultati analitici
In addition to the emission maximum at 375 nm, there are lower maxima at 395, 385, 380, 415 and 445 nm.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
435.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
224 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Dibenz[a,h]anthracene certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91861
Dibenz[a,h]anthracene
Perylene sublimed grade, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
394475
Perylene
1-Bromopyrene 96%
Sigma-Aldrich
391573
1-Bromopyrene
Anthracene ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
141062
Anthracene
Anthracene analytical standard
Supelco
31581
Anthracene
Chrysene analytical standard
Supelco
35754
Chrysene
Anthracene suitable for scintillation, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
10580
Anthracene
Zhaowei Guo et al.
Nature communications, 11(1), 959-959 (2020-02-23)
Hydronium-ion batteries are regarded as one of the most promising energy technologies as next-generation power sources, benefiting from their cost effectivity and sustainability merits. Herein, we propose a hydronium-ion battery which is based on an organic pyrene-4,5,9,10-tetraone anode and an
Yan Fang et al.
Drug delivery, 23(9), 3582-3593 (2016-09-30)
A kind of polymeric lipid vesicles (PLVs) with pH-responsive turning on-off membrane for programed delivery of insulin in gastrointestinal (GI) tract was developed, which was self-assembled from the grafted amphipathic polymer of N-tocopheryl-N'-succinyl-ɛ-poly-l-lysine (TP/SC-g-PLL). By controlling the grafting ratio of
Pentti Somerharju
Chemistry and physics of lipids, 116(1-2), 57-74 (2002-07-03)
Pyrene is one of the most frequently used lipid-linked fluorophores. Its most characteristic features are a long excited state lifetime and (local) concentration-dependent formation of excimers. Pyrene is also hydrophobic and thus does not significantly distort the conformation of the
Intramolecular pyrene excimer fluorescence: a probe of proximity and protein conformational change.
S S Lehrer
Methods in enzymology, 278, 286-295 (1997-01-01)
Michael E Østergaard et al.
Chemical Society reviews, 40(12), 5771-5788 (2011-04-14)
Pyrene-functionalized oligonucleotides (PFOs) are increasingly explored as tools in fundamental research, diagnostics and nanotechnology. Their popularity is linked to the ability of pyrenes to function as polarity-sensitive and quenchable fluorophores, excimer-generating units, aromatic stacking moieties and nucleic acid duplex intercalators.
Contenuto correlato
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation