Documenti fondamentali
N400
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarboxylic acid
95%
Scegli un formato
5 G
143,00 €
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
143,00 €
About This Item
Formula condensata:
C10H6(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.19
Beilstein:
1967507
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
238-240 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
KHARCSTZAGNHOT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
L J Fitzgerald et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 48 ( Pt 11), 1971-1975 (1992-11-15)
C12H8O4, M(r) = 216.20, monoclinic, C2/c, a = 5.087 (2), b = 19.222 (3), c = 9.552 (2) A, beta = 93.81 (3) degrees, V = 932.0 (5) A3, Z = 4, Dx = 1.54 g cm-3, lambda = 0.71073
Timo Rabe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(15), 4861-4868 (2020-03-29)
Metal-organic frameworks containing Ga3+ ions and four differently substituted naphthalenedicarboxylates (ndc2-) have been synthesized and characterized. The Ga3+ ions are six-fold coordinated by oxygen atoms in all title compounds, but two different inorganic building units, i.e. trans corner-sharing and cis,trans