113964
2-Bromo-4,6-dinitroaniline
94%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
94%
Stato
solid
Punto di fusione
151-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Br)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrN3O4/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(6(4)8)10(13)14/h1-2H,8H2
KWMDHCLJYMVBNS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)