Documenti fondamentali
8.03248
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitroaniline
for synthesis
Scegli un formato
5 G
28,20 €
250 G
111,00 €
28,20 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
28,20 €
250 G
111,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
28,20 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.001 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>365 °C
pH
7 (1 g/L in H2O)
P. ebollizione
>300 °C (decomposes)
Punto di fusione
177-180 °C
Temp. transizione
flash point 224 °C
Solubilità
1 g/L
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
435.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
224 °C