Documenti fondamentali
190268
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-nitroaniline
≥97%
Scegli un formato
100 G
264,60 €
264,60 €
Prezzo di listino378,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
264,60 €
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
264,60 €
Prezzo di listino378,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Punto di fusione
205-207 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
Nc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Br2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
YMZIFDLWYUSZCC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,6-Dibromo-4-nitroaniline has been used in the synthesis of:
  • blue disperse dyes[1]
  • 7-bromo-5-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid[2]
  • diphenols-amides such as N-(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)-4,4-bis(4-hydroxyphenyl)-pentanamide and N-(2,6-diiodo-4-nitrophenyl)-4,4-bis(4-hydroxyphenyl)-pentanamide[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido acetico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
Acido acetico
Bromina reagent grade
Sigma-Aldrich
207888
Bromina
Polymerization by phase transfer catalysis. 24. Synthesis of condensation polymers derived from halogenated diphenol-amides with the amide group in the side chain.
Tagle LH, et al.
Polym. Bull., 42(6) (1999)
Substituent effects on the colour, dyeing and fastness properties of 4-phenylazo-1-naphthylamines and of 2-acetylamino-5-methoxy-4-N-?-cyanoethyl-N-?-hydroxyethylaminoazobenzene.
Peters AT.
Journal of the Society of Dyers and Colourists, 104(9), 344-348 (1988)
K Suresh Kumar et al.
Environmental monitoring and assessment, 127(1-3), 67-72 (2006-08-10)
Facile, selective and sensitive spectrophotometric method has been developed for the determination of bendiocarb in its insecticidal formulations, fortified water, food grains, agriculture wastewater and agriculture soil samples with prepared reagents. The method was based on alkaline hydrolysis of the
Synthesis of 7-Bromo-5-iodo-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid.
Dumont F and Slegers G.
Bull. Soc. Chim. Belg., 104(8), 505-507 (1995)