Documenti fondamentali
109525
Sigma-Aldrich
4-Methoxythiophenol
97%
Sinonimo/i:
4-Mercaptoanisole, 4-Methoxybenzenethiol
Scegli un formato
5 G
49,14 €
25 G
187,60 €
49,14 €
Prezzo di listino70,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
49,14 €
25 G
187,60 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.20
Beilstein:
1446910
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,14 €
Prezzo di listino70,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5831 (lit.)
P. ebollizione
100-103 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methoxythiophenol was used in preparing samples for self-assembled monolayers (SAM′s) characterization and to study SAM′s effect on both n- and p-channel organic thin film transistors[1]. 4-Methoxythiophenol was used in cesium fluoride-Celite catalyzed preparation of thioethers and thioesters[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
CsF-celite, an efficient solid state reagent for the syntheses of thioesters and thioethers.
Shah STA, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 136(9), 1583-1589 (2005)
Modification of gold source and drain electrodes by self-assembled monolayer in staggered n-and p-channel organic thin film transistors.
Boudinet D, et al.
Organic Electronics, 11(2), 227-237 (2010)
Hadeel T Al-Sinjilawi et al.
Archiv der Pharmazie, 347(11), 861-872 (2014-09-16)
A series of substituted 4-oxopyrido[2,3-a]phenothiazine-3-carboxylic acids (6a-d) were prepared via cyclization of the corresponding ethyl 7-(arylthioxy)-8-nitro(or azido)-4-oxoquinoline-3-carboxylates (3a-d/4a-d), followed by hydrolysis of the resultant esters (5a-d). Among these tetracyclics, compound 6a with unsubstituted terminal benzo-ring D was the most active
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been
Articoli
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.