Documenti fondamentali
113158
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-α-toluenethiol
90%, technical grade
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzyl mercaptan
Scegli un formato
5 G
68,80 €
25 G
316,00 €
68,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
68,80 €
25 G
316,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.23
Beilstein:
471686
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
68,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. ebollizione
90-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methoxy-α-toluenethiol is used as an internal standard in the Quantitative determination of wine polyfunctional mercaptans at the level of nanogram per liter[1].
4-methoxy-α-toluenethiol is used to synthesize many ω-mercapto amino acids with side-chain lengths ranging from 3–5 methylene units[2].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis of protected ω-mercapto amino acids: precursors for incorporation of elongated cysteines into peptides.
Tetrahedron Asymmetry, 9(15), 2739-2743 (1998)
Laura Mateo-Vivaracho et al.
Journal of chromatography. A, 1146(2), 242-250 (2007-02-24)
A fast method for the determination of aroma-powerful polyfunctional thiols at nanogram per liter level has been developed and applied to wine. A small volume of wine (6 mL) was extracted with 1.5 mL of benzene containing four internal standards.