Documenti fondamentali
8.21130
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methylthiophenol, p-Tolyl mercaptan, p-Thiocresol
Scegli un formato
100 G
225,00 €
225,00 €
Spedizione prevista il06 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
225,00 €
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3)C6H4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
203-399-1
NACRES:
NA.22
225,00 €
Spedizione prevista il06 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
P. ebollizione
195 °C/1013 hPa
Punto di fusione
39-42 °C
Temp. transizione
flash point 70 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Sc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup