Documenti fondamentali
240249
Sigma-Aldrich
Thiophenol
≥99%
Sinonimo/i:
Benzenethiol, Phenyl mercaptan
Scegli un formato
10 G
36,50 €
50 G
100,00 €
36,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
36,50 €
50 G
100,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.18
Beilstein:
506523
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥99%
36,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.588 (lit.)
P. ebollizione
169 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Thiophenol can be used:
  • To prepare (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfane[1] and β-lactones.[2]
  • As a surface capping ingredient in the preparation Fe-doped ZnS nanoparticles exhibiting ferromagnetic properties.[3]
  • As an oxygen scavenger in the N-deacetylation of chitin to yield chitosan C.[4]
  • As an activator in the coupling reactions of carboxylic acids with isonitriles.[5]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Solid state structure of chitosan prepared under different N-deacetylating conditions
Prashanth KVH, et al.
Carbohydrate Polymers, 50(1), 27-33 (2002)
Synthesis, structure and reactivity of [o-(2, 6-diisopropylphenyliminomethinyl) phenyl] selenenyl selenocyanate (RSeSeCN) and related derivatives
Rakesh P, et al.
Dalton Transactions, 43(25), 9431-9437 (2014)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1176-1176 (1991)
A practical and efficient method for the synthesis of .beta.-lactones
Danheiser RL and Nowick JS
The Journal of Organic Chemistry, 56(3), 1176-1185 (1991)
Synthesis and characterization of thiophenol passivated Fe-doped ZnS nanoparticles
Sambasivam S, et al.
Materials Science and Engineering, B, 150(2), 125-129 (2008)
Articoli
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.