10930
Arachidic acid
synthetic, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Arachic acid, Arachidinic acid, Eicosanoic acid, Icosanoic acid, NSC 93983
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Qualità
synthetic
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
cold water: very slightly soluble
diethyl ether: freely soluble
petroleum ether: freely soluble
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?