S4751
Stearic acid
Grade I, ≥98.5% (capillary GC)
Sinonimo/i:
1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 173.7 °C)
Tipo
Grade I
Saggio
≥98.5% (capillary GC)
Forma fisica
powder
P. eboll.
361 °C (lit.)
Punto di fusione
67-72 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
Densità
0.845 g/cm3
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - Cleveland open cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
Lipid Induced Insulin Resistance