108707
2-Methyl-3-pentanone
97%
Sinonimo/i:
Ethyl isopropyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. eboll.
113 °C (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
HYTRYEXINDDXJK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup