103128
2-Methyl-3-heptanone
99%
Sinonimo/i:
Butyl isopropyl ketone
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
158-160 °C (lit.)
Densità
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCCCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O/c1-4-5-6-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
XYYMFUCZDNNGFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?