Analisi del ferro (totale) nel materiale vegetale
Il test del ferro Spectroquant® consente una quantificazione accurata degli ioni ferro in svariati tipi di acqua. Gli ioni del ferro presenti vengono ridotti a ferro(II) per azione dell’acido ascorbico. In presenza di un tampone tioglicolico, il ferro(II) reagisce con un derivato della triazina a formare un complesso rosso-violaceo che viene quindi misurato fotometricamente.
Materiali
- N° Cat. 173016 Spettrofotometro VIS Spectroquant® Prove 100 o N° Cat. 173017 Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 300 o N° Cat. 173018 Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 600 o N° Cat. 109748 Fotometro Spectroquant ® NOVA 30 o N° Cat. 109751 Fotometro Spectroquant ® NOVA 60 o N° Cat. 173632 Colorimetro Spectroquant ® Move 100
- N° Cat. 114946 Cuvette rettangolari da 10 mm e/o N° Cat. 114947 Cuvette rettangolari da 20 mm e/o N° Cat. 114944 Cuvette rettangolari da 50 mm
- N° Cat. 114549 Test del ferro in cuvetta Spectroquant®
- N° Cat. 114896 Test del ferro in cuvetta Spectroquant®*
- N° Cat. 114761 Test del ferro Spectroquant®
- N° Cat. 100796 Test del ferro Spectroquant®
- N° Cat. 100456 Acido nitrico al 65% per analisi
- N° Cat. 100731 Acido solforico al 95 - 97% per analisi
- N° Cat. 100519 Acido perclorico al 70% per analisi
- N° Cat. 116754 Acqua per analisi
*Non compatibile con il colorimetro portatile Spectroquant® Move 100
Preparazione del campione di materiale vegetale
Macinare finemente il materiale vegetale e passarlo al setaccio (maglie da 0,4-0,7 mm); essiccare poi il materiale per 3 ore a 105 °C.
Aggiungere 1 g del materiale essiccato ad una miscela ottenuta con 1,5 ml di acido nitrico al 65%, 0,5 ml di acido perclorico al 70% e 1,0 ml di acido solforico al 95-97% e riscaldare sotto cappa fino a che non si sviluppino dei fumi bianchi. Dopo aver lasciato raffreddare, sciogliere il residuo in acqua per analisi e portare a volume in un matraccio tarato da 100 ml di tipo standard.
Analisi
Procedere alla determinazione del contenuto di ferro con uno dei test sopra indicati.
Operazioni di calcolo:
Contenuto (totale) di ferro in mg/kg Fe = | Valore misurato in mg/l di Fe x 100 |
Peso del campione in g |