Merck
Metodo analitico: zinco nei suoli
Strumenti e reagenti:
N° Cat. 173016  Spettrofotometro VIS Spectroquant® Prove 100 o
N° Cat. 173017  Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 300 o
N° Cat. 173018  Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 600 o
N° Cat. 109748  Fotometro Spectroquant® NOVA 30 o
N° Cat. 109751  Fotometro Spectroquant® NOVA 60 o
N° Cat. 173632  Colorimetro Spectroquant® Move 100
N° Cat. 114946  Cuvette rettangolari da 10 mm e/o
N° Cat. 114947  Cuvette rettangolari da 20 mm e/o
N° Cat. 114944  Cuvette rettangolari da 50 mm
N° Cat. 100861  Test dello zinco in cuvetta Spectroquant®
N° Cat. 114566  Test dello zinco in cuvetta Spectroquant®
N° Cat. 100316  Acido cloridrico 25% per analisi
N° Cat. 109970  Acido cloridrico 1 mol/l per analisi
N° Cat. 105588  Soluzione di idrossido di sodio al 10 % per analisi
N° Cat. 109535  Strisce indicatrici universali di pH MColorpHastTM, pH 0 - 14
N° Cat. 109531  Strisce indicatrici universali di pH MColorpHastTM, pH 0 - 6
N° Cat. 116754  Acqua per analisi
Carbone attivo per analisi del suolo
Preparazione dei campioni
In un becher di vetro porre 10 g di campione essiccato all’aria e setacciato (maglie da 2 mm) insieme a 100 ml di acido cloridrico 1 mol/l e ad una buona punta di spatola di carbone attivo per analisi dei suoli. Il valore del PH dovrebbe risultare compreso tra 1 e 2 (controllare con le strisce indicatrici di pH) Se necessario, regolare con acido cloridrico al 25%.
Dopodiché, utilizzando il pHmetro e la soluzione di idrossido di sodio al 10% regolare il pH della sospensione ad un valore pari a 3,0. Rimuovere quindi il corpo di fondo indisciolto mediante filtrazione su filtro a pieghe, lavando per 3 volte i residui di filtrazione con acqua per analisi. Raccogliere il filtrato e l’acqua dei lavaggi in un matraccio tarato di tipo standard da 200 ml, portare infine a volume e mescolare per bene.
Analisi
Procedere alla determinazione con uno dei suddetti kit.
Operazioni di calcolo:
Contenuto di zinco in mg/kg Zn  =  valore misurato come mg/l Zn x 20