Fehérje meghatározás Módosított Lowry-módszer
1. CÉL
A fehérje módosított Lowry módszerrel történő meghatározására szolgáló eljárás szabványosítása.
2. HATÓKÖR
Ez az eljárás minden olyan termékre vonatkozik, amely specifikációval rendelkezik a Lowry-fehérje meghatározására triklór-ecetsav (TCA) kicsapás nélkül.
3. DEFINÍCIÓK
Tisztított víz - deionizáló rendszerből, ellenállás > vagy = 18 MΩ-cm @ 25 °C
4. MEGJEGYZÉS
Réz + fehérje | Lúgos pH > | Réz-fehérje komplex |
Fenol reagens |
5. FELELŐSSÉGEK
Az Analitikai Szolgálat laboratóriumi személyzetének felelőssége, hogy ezt az eljárást az írásba foglaltak szerint kövesse.
6. BIZTONSÁGOSSÁG
A veszélyek és a megfelelő kezelési óvintézkedések tekintetében olvassa el a biztonsági adatlapot (SDS).
7. ELJÁRÁS
7.1 FELTÉTELEK:
T = 25 °C, A750nm, fényút = 1 cm
7.2 MÓDSZER:
Kolorimetrikus
7.3 REAGENSEK:
7.3.1 0,85%-os nátrium-klorid-oldat (NaCl) Használjon nátrium-klorid-oldatot, 0.85%-os, Termékszám S0817, vagy készítsen 100 ml-t tisztított vízben nátrium-klorid, Termékszám S9888 felhasználásával.
7.3.2 0,01%-os Lowry fehérje standard (WPS) Készítsen 10 mL-t a 7.3. reagensben.1-re a P0914 termékszámmal vagy a "Working Protein Standard előkészítése fehérjemeghatározáshoz" (10-30-6802-es működési eljárás) szerint készített munkafehérje-standarddal.
7.3.3 Módosított Lowry-reagens (LOW) Készítsen elő tisztított vízben történő feloldással, a címke utasításai szerint, egy injekciós üveget a Lowry Reagent, Modified, Termékszám L1013 vagy termékszám L3540 . Ez az oldat körülbelül egy hónapig tárolható, vagy amíg az oldat zavarossá nem válik.
7.3.4. Fehérjemintaoldat (minta) Készítsen 10-100 mg fehérjét/mL mintát tartalmazó oldatot a 7.3.1. reagensben.
7.3.5. 0. oldat.33 N Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent (F&C) Készítsen oldatot 2 N Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent (pl. termékszám F9252) 6-szoros hígításával, tisztított vízben. Alaposan keverjük össze.
7.4. Vizsgálati módszer
Gátlási reakció
Pipettázzuk (milliliterben) a következő reagenseket egy megfelelő tartályba:
Keverjük össze alaposan, és inkubáljuk 10 percig 25 °C-on. Az inkubációs időnek legalább 10 percnek kell lennie, hogy a rézoldat reagálhasson a peptidkötésekkel. Ez az idő szükség esetén akár 24 óra is lehet.
Ezután adjuk hozzá:
Keverjük össze alaposan, és inkubáljuk 30 percig 25 °C-on. Az inkubációs időnek legalább 30 percnek, de legfeljebb 60 percnek kell lennie, mert a színfejlődés 30 perc után is folytatódik. Minden standard, minta és vak abszorbanciaértéket rövid időn belül le kell olvasni a spektrofotométeren.
Az oldatokat megfelelő küvettákba kell átvinni, és a teszt, a standardok és a vakpróbák A750nm -jét megfelelő spektrofotométerrel kell feljegyezni.
7.5 KALKULÁCIÓK
ΔA750nm Standard = A750nm Standard - - A750nm Blank
Készítsünk standardgörbét a standardok ΔA750nm -jének és a standardok ΔA750nm -jének függvényében. mg fehérje ellenében.
Minta meghatározása:
ΔA750nm Test = A750nm Test - A750nm Blank
Határozza meg a mg fehérjét a standardgörbe alapján.
mg fehérje = (mg fehérje a standardgörbéből) * (df)
df = hígítási tényező
% fehérje = | (mg fehérje) * (100) |
(mg szilárd anyag/ml) |
100 = Átváltás százalékra
mg fehérje/mL | (mg fehérje) |
(ml minta/mL) |
100 = Átváltás százalékra
8. HIVATKOZÁSOK ÉS MELLÉKLETEK
9. JÓVÁHAGYÁS |