Merck
KezdőlapGázkromatográfia (GC)A legjobb megközelítések a gáztisztításhoz
A legjobb megközelítések a gáztisztításhoz
Robert F. Wallace
Reporter US Volume 26.5
Surpass műszer/oszlopgyártók ajánlásai
Robert F. Wallace
bob.wallace@sial.com
Bevezetés
Az ultranagy tisztaságú gázok használata esetén is előfordulhatnak olyan szennyeződések, amelyek lerövidítik az oszlop élettartamát és/vagy hátrányosan befolyásolják a kromatográfiás teljesítményt. Ennek kivédésére a gázkezelő/szállító rendszereknek olyan komponenseket kell tartalmazniuk, amelyeket úgy terveztek, hogy kiküszöböljék ezeket a káros szennyeződéseket. A gáztisztítók telepítése az egyetlen biztos módja annak, hogy minden gázáram szennyeződésektől mentes legyen.
Mivel ennyi termék áll rendelkezésre, hogyan lehet meghatározni, hogy melyik a megfelelő az egyes gázáramokhoz? Nézzük meg közelebbről a legjobb gáztisztító választékot több gázáramhoz, beleértve a GC vivőgázt, a pótgázt, a FID üzemanyaggázt (sűrített levegőt és hidrogént egyaránt), valamint az LC-MS egységekhez szükséges védelmet.
Szennyezőanyagok forrásai
A gázszennyeződések forrásai közé tartozhat a gázpalack, a palackcsere folyamata, a szerelvények és a szabályozók. Ezek közül az elsődleges forrás a gázpalack. A palackos gáz minden fajtája tartalmaz szennyeződéseket. A minőségek közötti különbségek a mért szennyeződések szintjében és típusában vannak. Mindig van rá esély, hogy még a legnagyobb tisztaságú gáz is tartalmaz olyan szennyeződéseket, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az Ön alkalmazását.
GC vivőgáz
A GC vivőgázhoz való megfelelő tisztítók kiválasztása a gázból eltávolítandó szennyeződések meghatározásával kezdődik, a szennyeződések csökkentésének szintjével, a rendszer áramlási és nyomásigényével szemben a különböző tisztítók hatékony működéséhez szükséges áramlási maximumokkal, valamint a tisztítók cseréjének kívánt gyakoriságával. Mindig fennáll annak a lehetősége, hogy egy gázpalack, gázvezeték vagy szelep maradék szénhidrogéneket tartalmazhat. A vivőgázban lévő szénhidrogének és egyéb szennyeződések csúcsértékek formájában jelenhetnek meg az általánosan használt hővezetési detektorokon (TCD) és lángionizációs detektorokon (FID). Ezenkívül ismert, hogy a GC-oszlopok degradálódhatnak, ha a vivőgázban lévő nedvességnek és oxigénnek vannak kitéve. Ezért a vivőgáz tisztítását a szénhidrogének, a nedvesség és az oxigén megkötésére szolgáló tisztítókkal kell kezdeni. A vegyület-specifikus detektorokkal (kén, nitrogén/foszfor, elektronbefogás) ez a három szennyeződés nem látható, de még mindig akadályozhatják az analitok mennyiségi meghatározását és lerövidíthetik az oszlop élettartamát. Ezért ezeket továbbra is el kell távolítani.
A vivőgáztisztításban a legjobb tisztítórendszer több tisztítót tartalmaz, amelyek egymást segítve védik egymást a szennyezőanyag-kiáramlásoktól (például amikor a palackcsere során szobai levegő kerül a rendszerbe), miközben védik az oszlopokat és a detektorokat. A tisztítók kiválasztásának első lépése annak eldöntése, hogy a rendszerben lévő kromatográfok száma és típusa alapján meghatározza, hogy mekkora lesz a tisztítókon áthaladó gázáramlás. Ha túllépi azt az áramlási sebességet, amelyre a tisztítót tervezték, csökken a gáz és a tisztítóban lévő közeg közötti érintkezési idő, és a tisztító nem biztos, hogy a gázban lévő szennyeződéseket a meghirdetett tisztasági szintre csökkenti. Ha a rendszer teljes áramlása 1 liter/perc vagy annál kevesebb, kisebb tisztítók (amelyek általában 100-120 cm3 adszorbens anyagot tartalmaznak) használhatók. Ha az áramlás 1 liter/perc és 10 liter/perc között van, akkor mindegyik típusból egy nagy kapacitású tisztító (jellemzően 750 cm3 adszorbens anyagot tartalmazó) használható.
1. táblázat. Tisztítók és az általuk eltávolított szennyező anyagok
Amint az 1. táblázatban látható, a rendszer maximális védelme és a tisztítóberendezés leghosszabb élettartama érdekében olyan vivőgáz-tisztítási rendszert ajánlunk, amely egy Supelcarb HC szénhidrogéncsapdából, egy molekulaszűrő 5A vízgőzcsapdából a nedvesség eltávolítására, egy nagy kapacitású gáztisztítóból a nedvesség és az oxigén eltávolítására, valamint egy OMI (oxigénnedvesség-jelző) tisztítóból áll. Ez a rendszer először a szénhidrogéneket, majd a nedvességet, végül az oxigént távolítja el. Az 1. ábra a vivőgáztisztítók fent említett telepítési sorrendjét szemlélteti.
Ajánlott konfiguráció a vivőgáz-tisztítókhoz
1. ábra. Ajánlott konfiguráció a vivőgáz-tisztítókhoz
A szénhidrogéncsapda elsődleges funkciója a legtöbb szénhidrogén csapdába ejtése. Egyes szénhidrogéncsapdák, mint például a Supelcarb HC szénhidrogéncsapdánk, szénmolekulaszitát tartalmaznak, amely a nedvesség és az oxigén eluálását is korlátozza. Az új gázpalack beszerelése során a gázvezetékbe kerülő nedvesség- és oxigénfelhalmozódás a Supelcarb HC szénhidrogéncsapdába kerül, és lassan távozik, az új palackból származó tiszta vivőgázzal hígítva olyan szintre, amelyet a molekulaszűrő 5A vízgőzcsapda és/vagy a nagy kapacitású gáztisztító nedvesség/oxigéncsapda hatékonyabban kezel. (Megjegyzendő, hogy a szénhidrogéncsapdák normál körülmények között nem fogják be a metánt.)
A zeolit molekulaszitát tartalmazó Molecular Sieve 5A vízgőzcsapda eltávolítja a nedvesség nagy részét és lassítja az oxigén mozgását. A rendkívül hatékony, nagy kapacitású gáztisztítóba érkező gáz jelentősen csökkentett koncentrációjú szennyezőanyagokat tartalmaz. Ez megkíméli a csapdában lévő tisztítóanyagot, minimalizálja a csere gyakoriságát, és biztosítja, hogy a csapda a nedvesség- és oxigénszintet 1 ppm alá csökkenti, ami a vivőgáz tisztaságának kívánt szintje az oszlop legjobb teljesítményének és az oszlop hosszú élettartamának biztosításához. Ez az 1 ppm-es szint megfelel a GC-oszlopok követelményeinek.
A végső biztosítékként javasoljuk az OMI Purifier telepítését közvetlenül azelőtt, hogy a vivőgázvezeték belépne a GC-be. Ez megvéd a gázvezetékek szerelvényein keresztül esetleg bejutott szennyeződésektől. Az OMI Purifier láthatóan jelzi a szennyeződéseket is. Ha megváltozik a színe, akkor a GC-rendszerben szivárgás van, vagy az előtte telepített tisztítók lejártak, és ki kell őket cserélni.
Megjegyzendő, hogy a szennyeződések az elméleti kapacitás (2. ábra) kb. 75%-ának elhasználódása után kezdenek áttörni a tisztítón. Ennek oka, hogy a szennyeződések előbb reagálnak a tisztítócső közepe mentén lévő anyaggal, mint a cső peremén lévő anyaggal.
Az áttörés a látszólagos tisztító kapacitás körülbelül 75%-ánál kezdődik
2. ábra. Az áttörés a látszólagos tisztító kapacitás körülbelül 75%-ánál kezdődik
Nem szükséges drága hitelesített gázt vásárolni a kritikus vivőgáz szennyeződések elkerülése érdekében, amelyek károsíthatják a GC-oszlopokat és detektorzajt okozhatnak. Ezek a szekvenciálisan csatlakoztatott tisztítók eltávolítják a szennyeződéseket az olcsó (99,995%-os tisztaságú) vivőgázból. A Supelco kutatói rutinszerűen tisztítják az alacsony vivőgázminőségeket ezzel a tisztítórendszerrel. Amint az 2. táblázat mutatja, a tisztítás után a mi vivőgázunk valóban alacsonyabb koncentrációban tartalmaz kromatográfiailag kritikus szennyeződéseket, mint a legtöbb tanúsított minőség.
Szennyezettségi szintek (ppm)2
2. táblázat. A megfelelő tisztítás minőségi1 és költségelőnyei
1.A krómográfiailag kritikus szennyeződésekre vonatkozik.
2.Az 1. oszlopot különböző speciális gázgyártók katalógusainak specifikációiból állították össze; a 2. oszlop az iparági szakértőkkel folytatott személyes kommunikációból származik; a 3. oszlopot a Hercules,Incorporated, Wilmington, DE szolgáltatta.
GC vivőgáz (hélium-specifikus)
Hélium vivőgáz védelmére a Supelco héliumtisztító és az OMI tisztító kombinációja a legjobb választás. A Supelco héliumtisztító több, nagy hatékonyságú, nagy kapacitású adszorbens anyagból álló ágyat tartalmaz, amely eltávolítja a héliumáramból a szénhidrogéneket, a nedvességet, az oxigént, a szén-monoxidot és a szén-dioxidot. Ideális olyan GC vagy GC-MS alkalmazásokhoz, ahol a nagy tisztaságú hélium elengedhetetlen. A kimeneti tisztaság kevesebb, mint 100 ppb összes szennyeződés (kevesebb, mint 30 ppb szénhidrogén [metánként], kevesebb, mint 20 ppb nedvesség, kevesebb, mint 2 ppb oxigén, kevesebb, mint 20 ppb szén-monoxid és kevesebb, mint 20 ppb szén-dioxid).
Előkészítő gáz
A detektorba belépő teljes áramlás növelése és a holt térfogat minimalizálása érdekében az oszlop kilépő végén pótgáz adható. Az olyan gázok, mint a nitrogén, a hélium és az argon/methán tipikus pótgázok. A pótgáznak szennyeződésektől mentesnek kell lennie, hogy elkerülje az alapvonal interferenciáját és a detektoron belüli túlzott zajt. Ha szénhidrogén-szennyezés gyanúja merül fel, telepítsen egy Supelcarb HC szénhidrogéncsapdát a nedvesség- és oxigéncsapdák elé. Mivel a nedvesség reakcióba lép a legtöbb oxigéncsapdával, telepítsen egy Molecular Sieve 5A vízgőzcsapdát a Supelpure-O oxigéntisztító elé. Az OMI tisztító utolsónak történő telepítése a pótgázvezetékre a gáz végső polírozását biztosítja, mielőtt az a rendszerbe kerülne.
FID üzemanyaggáz (sűrített levegő)
A láng típusú érzékelő üzemanyagaként használt levegő nem igényel ugyanolyan mértékű tisztítást, mint a vivőgáz. A lángionizációs detektorokkal (FID) használt üzemanyaggázokban lévő szennyeződések befolyásolják a detektor teljesítményét, különösen nagy érzékenységű üzemelés esetén. A levegő hatékony tisztítása a szénhidrogének eltávolításából és a vízszint 50 ppm-re vagy az alá csökkentéséből áll. Egy Supelcarb HC szénhidrogéncsapda és egy Molecular Sieve 5A vízgőzcsapda segít a szennyeződések eltávolításában és biztosítja a FID megfelelő teljesítményét.
A levegő tisztításának megközelítése azonban eltér attól függően, hogy a levegő forrása palack, légkompresszor vagy léggenerátor. A légpalackok vagy kompresszorok alternatívájaként egy modern, alacsony karbantartási igényű zéró levegőgenerátor olyan tisztaságú levegőt biztosít, amely meghaladja a kromatográf minőségi követelményeit.
FID üzemanyaggáz (hidrogén)
A láng típusú detektor üzemanyagaként használt hidrogén esetében ugyanazt a tisztítórendszert (szénhidrogének és nedvesség eltávolítása) kell alkalmazni, mint a palackokból származó levegő esetében. Nem javasoljuk a műanyag testű tisztítóberendezések használatát az üzemanyagként használt hidrogén tisztítására, mivel ezek áteresztőképesek a légkörben lévő nedvességre és oxigénre. A Supelcarb HC szénhidrogéncsapda és a Molecular Sieve 5A vízgőzcsapda a legjobb választás az üzemanyag-hidrogén gáz védelmére.
LC-MS egységek
A szennyeződések eltávolítása a nitrogén tápvezetékből kritikus fontosságú az LC-MS egység teljesítménye szempontjából. A kifejezetten az LC-MS nagy áramlási igényeinek kielégítésére tervezett, két patronos alaplemezes gáztisztító rendszer a szénhidrogének eltávolítása mellett lehetővé teszi, hogy a rendszert ellátó nitrogén tisztasága elérje a 6,0 gáz (99,9999%) minőséget. Az eredeti gázminőségtől függetlenül ez a tisztító képes a szennyeződéseket a ppm-szint alá vagy az analitikai kimutatási határértéknél alacsonyabb szintre csökkenteni. A gázárammal való hosszabb érintkezés érdekében a tisztítók párhuzamosan vannak csatlakoztatva, és a gázáram egyenlően oszlik meg a patronok között, majd a tisztítás után és az alaplemez elhagyása előtt újra egyesül. Ez az LC-MS tisztító egy üveg/fém patron, amely teljesen inert, és akár 150 psi/11 bar nyomást is képes elviselni.
Következtetés
A szennyeződések eltávolítására szolgáló gáztisztítókra a használt gáz tisztaságától függetlenül szükség van. A tárgyaltak szerint a szennyeződések forrásai közé tartozik a gázpalack, a palackcsere folyamata, a szerelvények és a szabályozók. A Supelco gáztisztítókra vonatkozó ajánlásainak betartása és a megfelelő sorrendben történő beszerelésük az egyetlen biztos módja annak, hogy garantáljuk a legjobb minőségű gázt, ami maximális oszlop élettartamot és végső teljesítményt eredményez.