Fontos dokumentumok
1707894
USP
Valacyclovir Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(Dimethylamino)pyridine, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
valacyclovir
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
108-110 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
255.2 °F
Lobbanási pont (C)
124 °C
Cikkek
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.