Fontos dokumentumok
1699956
USP
Trypsin Bovine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C1012H1585N279O324S14
Molekulatömeg:
23293.00
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.78
molekulatömeg
23,293 Da (for β-Trypsin)
kiszerelés
pkg of 30 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Trypsin Bovine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chymotrypsin
  • Chymotrypsin for Ophthalmic Solution
  • Trypsin
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1