Merck
1618717
USP
Spinosin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Flavoayamenin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H32O15
CAS-szám:
Molekulatömeg:
608.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
spinosin
kiszerelés
pkg of 15 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C28H32O15/c1-39-14-7-15-18(12(32)6-13(40-15)10-2-4-11(31)5-3-10)22(35)19(14)26-27(24(37)21(34)16(8-29)41-26)43-28-25(38)23(36)20(33)17(9-30)42-28/h2-7,16-17,20-21,23-31,33-38H,8-9H2,1H3/t16-,17-,20-,21-,23+,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGGSULWDCMWZPO-ODEMIOGVSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Spinosin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sour Jujube Seed
  • Sour Jujube Seed Dry Extract
  • Sour Jujube Seed Powder
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3